Tisk…
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: WSC, EDC
39391-10ML 39391-50ML
SIAL39391-10MLEA 5730 CZK
SIAL39391-10ML SIAL39391-50ML
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide), Sigma-Aldrich®
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Vzorec: C₈H₁₇N₃
MW: 155,24 g/mol
Bod varu: 43…45 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 114…115 °C
Hustota: 0,885 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044916
CAS číslo: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2