Tisk…
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: WSC, EDC
B25057.14 B25057.22 B25057.06 AB147119.0005
B25057.14EA 9100 CZK
B25057.14 B25057.22 B25057.06 ABCRAB147119.0005
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 98%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Purity: 98% CAS No.: 1892-57-5 Molecular Formula: C8H17N3 Formula Weight: 155.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 66-68°/1mm Beilstein Reference: 507429 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00044916
Vzorec: C₈H₁₇N₃
MW: 155,24 g/mol
Bod varu: 66…68 °C (1 mmHg)
Bod tání: 114…115 °C
Hustota: 0,885
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00044916
CAS číslo: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Liquid
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4590-1.4630 @ 20°C
Assay (GC) ≥96.0%