Tisk…
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
N7006-1G N7006-25G N7006-500MG N7006-5G
SIALN7006-1GEA 4550 CZK
SIALN7006-1G SIALN7006-25G SIALN7006-500MG SIALN7006-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
MDL Number: MFCD00006593
CAS číslo: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3