Tisk…
Mupirocin
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
Synonyms: 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
TRC-M794000-10 TRC-M794000-50 TRCM794000-100
PROOTRC-M794000-10EA 3170 CZK
PROOTRC-M794000-10 PROOTRC-M794000-50 PROOTRCM794000-100
Mupirocin
Mupirocin
Vzorec: C₂₆H₄₄O₉
MW: 500.629 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01711620
CAS číslo: 12650-69-0