Tisk…
Nilotinib ≥98.5% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
462370010 462372500
462370010.EA 10010 CZK
462370010. 462372500.
Nilotinib ≥98.5% (by HPLC)
Nilotinib
Vzorec: C₂₈H₂₂F₃N₇O
MDL Number: MFCD09833716
CAS číslo: 641571-10-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5%
HPLC ≥98.5%
Residue after ignition ≤0.5%