Tisk…
Cyclohexane-[D₁₂] 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
166280051 166280251
166280051.EA 4310 CZK
166280051. 166280251.
Cyclohexane-[D₁₂] 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Cyclohexane-[D₁₂]
Vzorec: C₆D₁₂
MDL Number: MFCD00044212
CAS číslo: 1735-17-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %