Tisk…
Kaolin, GPR RECTAPUR®, washed
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
24928.290EA 1050 CZK
24928.290 24928.321
Kaolin, GPR RECTAPUR®, washed
Kaolin
Vzorec: Al₂SiO₇·2H₂O
Bod tání: 1760 °C
Hustota: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062311
CAS číslo: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%