Anilin 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aminobenzene, Phenylamine
21425.290EA
3890
CZK
21425.290
21425.230
Anilin 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Anilin
* material may darken during storage with no loss in purity
Vzorec:
C₆H₅NH₂ MW: 93.13 Bod varu: 184 °C (1013 hPa) Bod tání: –6,2 °C Hustota: 1.019 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007629 CAS číslo: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119451454-41 Merck Index: 13,00661 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | colorless to dark-brownish / yellow liquid |
Assay (GC) | min. 99.5% |
Water | max. 0.2% |
Residue after ignition | max. 0.005% |
Hydrocarbons | Passes Test |
Nitrobenzene (C6H5NO2) | max. 0.003% |
Copper (Cu) | max. 0.5 ppm |
Iron (Fe) | max. 1 ppm |
Lead (Pb) | max. 1 ppm |
Density (20°C) | 1.021 - 1.023 |