Tisk…
Anilin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Aminobenzene, Phenylamine
21424.230EA 465 CZK
21424.230 21424.290
Anilin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Anilin
* material may darken during storage with no loss in purity
Vzorec: C₆H₅NH₂
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6,2 °C
Hustota: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007629
CAS číslo: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119451454-41
Merck Index: 13,00661
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0%
Water max. 0.2%
Ash content max. 0.02%
Density (20°C) 1.020 - 1.025