Tisk…
VWR®, kompaktní vakuové pumpy pro filtraci a extrakci v pevné fázi
Dodavatel: VACUUBRAND
20721010 20721110
181-0235EA 23080 CZK
181-0235 181-0238
VWR®, kompaktní vakuové pumpy pro filtraci a extrakci v pevné fázi
Čerpadla Pumpy vakuové membránové
Vakuová filtrace je jednou z nejčastějších technik pro přípravu vzorků v chemii, mikrobiologii, kontrole odpadních vod a v dalších procesech analytické chemie. Modely membránových vývěv VP100 a VP100C nabízí kompaktní řešení o vysokém výkonu a jednoduché obsluze, které je vhodné pro jednoduchou nebo několikanásobnou filtraci.
  • pohodlné, rychlé a jednoduché používání díky nově umístěnému hlavnímu vypínači na vrchním krytu
  • díky patentované technologii uložení motoru je zařízení velmi tiché a produkuje nízké vibrace
  • vyžaduje minimální prostor na pracovním