Tisk…
Kyselina siričitá 4,5 - 6% vodný roztok, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 2360 CZK
1.00761.1000 1.00761.2500
Kyselina siričitá 4,5 - 6% vodný roztok, Supelco®
Kyselina siričitá
Vzorec: H₂O₃S
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011335
CAS číslo: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8,II