Kyselina siričitá (≥ 6,0% SO₂) vodný roztok ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
33275.AP
33275.AY
33275.APEA
3110
CZK
33275.AP
33275.AY
Kyselina siričitá (≥ 6,0% SO₂) vodný roztok ACS
Kyselina siričitá
CAS No.: 7782-99-2
Molecular Formula: H2SO3
Formula Weight: 82.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Merck Reference: 14,8976
UN No.: 1833
MDL No.: MFCD00011335
Vzorec:
H₂O₃S Hustota: 1,030 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011335 CAS číslo: 7782-99-2 EINECS: 231-973-1 UN: 1833 ADR: 8,II Merck Index: 14,8976 |