Tisk…
Polymyxin B sulphate
Dodavatel: PanReac AppliChem
A0890.0001 A0890.0010
A0890.0001EA 1910 CZK
A0890.0001 A0890.0010
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Vzorec: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MDL Number: MFCD00131991
CAS číslo: 1405-20-5