Tisk…
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 776 CZK
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Vzorec: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267.47
Bod tání: 217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036304
CAS číslo: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %