Tisk…
Hexaamminecobalt trichloride 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
192870050 192870100
ACRO192870050EA 1760 CZK
ACRO192870050 ACRO192870100
Hexaamminecobalt trichloride 99.999% (trace metals basis)
Hexaamminecobalt trichloride
Vzorec: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267.47
Bod tání: 217 °C
MDL Number: MFCD00036304
CAS číslo: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Cobalt (Co) 21.0 to 23.0 %