Tisk…
Kryštálová violeť, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: CI 42555
MQ200
61135-100G 61135-25G 61135-500G
SIAL61135-100GEA 2920 CZK
SIAL61135-100G SIAL61135-25G SIAL61135-500G
Kryštálová violeť, Sigma-Aldrich®
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99
Bod tání: 189…194 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011750
CAS číslo: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406