Tisk…
Kryštálová violeť
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: CI 42555
MQ200
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 1360 CZK
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Kryštálová violeť
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99
Bod tání: 189…194 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011750
CAS číslo: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material