Tisk…
Kryštálová violeť 90+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: CI 42555
22866.14 22866.22
22866.14EA 1560 CZK
22866.14 22866.22
Kryštálová violeť 90+% ACS
Kryštálová violeť
Purity: 90+% CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Physical Form: Powder Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011750
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99
Bod tání: ∼ 215 °C (rozkl.)
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011750
CAS číslo: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,4395