Kryštálová violeť, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
405830250
405831000
405835000
ACRO405830250EA
1160
CZK
ACRO405830250
ACRO405831000
ACRO405835000
Kryštálová violeť, certified
Kryštálová violeť
Vzorec:
C₂₅H₃₀ClN₃ Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS číslo: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥88 % |
UV Lambda max | 589 to 594 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |