Kryštálová violeť, pure indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
212120250
212121000
212125000
ACRO212120250EA
1200
CZK
ACRO212120250
ACRO212121000
ACRO212125000
Kryštálová violeť, pure indicator
Kryštálová violeť
Vzorec:
C₂₅H₃₀ClN₃ Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS číslo: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Sensitivity | (as indicator) Passes test |