Tisk…
Kryštálová violeť, pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
229641000 229645000
ACRO229641000EA 2700 CZK
ACRO229641000 ACRO229645000
Kryštálová violeť, pure, high purity biological stain
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Bod tání: 173 °C (rozkl.)
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011750
CAS číslo: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (110°C)
Sulfated ash ≤3 %
Titration ≥96.0 % (on dried substance)
Lead (Pb) ≤30 ppm
Zinc (Zn) Passes test
Insoluble matter (in ethanol) Passes test