Kryštálová violeť, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2039-100G
G2039-25G
SIALG2039-100GEA
4490
CZK
SIALG2039-100G
SIALG2039-25G
Kryštálová violeť, Sigma-Aldrich®
Kryštálová violeť
Vzorec:
C₂₅H₃₀ClN₃ MW: 407.99 Bod tání: 189…194 °C Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS číslo: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,04406 |