Kryštálová violeť
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
CI 42555
B21932.14
B21932.22
B21932.36
B21932.14EA
872
CZK
B21932.14
B21932.22
B21932.36
Kryštálová violeť
Kryštálová violeť
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
MDL No.: MFCD00011750
Vzorec:
C₂₅H₃₀ClN₃ MW: 407.99 Bod tání: ∼ 215 °C (rozkl.) Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS číslo: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,04406 |