Tisk…
Patent blue V sodium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: C.I. 42051
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 1180 CZK
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Patent blue V sodium salt
Patent blue V sodium salt
Vzorec: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
MW: 582,67 g/mol
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09608138
CAS číslo: 20262-76-4
EINECS: 222-573-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %