Tisk…
Diisobutylaluminium hydride 1 M in hexane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
183794000 183791000 183798000
183794000.EA 6070 CZK
183794000. 183791000. 183798000.
Diisobutylaluminium hydride 1 M in hexane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,701 g/cm³
Bod vzplanutí: –23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008928
CAS číslo: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Melting point 118 to 123 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %