Tisk…
Diisobutylaluminium hydride 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
201051000 201058000
201051000.EA 3080 CZK
201051000. 201058000.
Diisobutylaluminium hydride 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
MW: 142.22
Bod tání: -80
Hustota: 0.798
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008928
CAS číslo: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)