Tisk…
Diisobutylaluminium hydride 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
201031000 201038000
201031000.EA 2930 CZK
201031000. 201038000.
Diisobutylaluminium hydride 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
MW: 142.22
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.798
Bod vzplanutí: –018 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008928
CAS číslo: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)