Woodův kov (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
33218.22
33218.36
33218.A3
33218.22EA
2150
CZK
33218.22
33218.36
33218.A3
Woodův kov (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
Woodův kov
CAS No.: 8049-22-7
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Physical Form: Ingot, fusible alloy
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 71°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00198175
Bod tání:
71 °C Hustota: 9,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00198175 CAS číslo: 76093-98-6 UN: 3077 ADR: 9,III |