Tisk…
Woodův kov, sticks, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
M-Clarity™ quality level = MQ200
244104-100G 244104-500G
SIAL244104-100GEA 2460 CZK
SIAL244104-100G SIAL244104-500G
Woodův kov, sticks, Sigma-Aldrich®
Woodův kov
Bod tání: 75 °C
Hustota: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00198175
CAS číslo: 76093-98-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II