Tisk…
Eozin Y 0,5% vodný roztok
Dodavatel: Roth Carl
ROTHX883.1EA 1080 CZK
ROTHX883.2 ROTHX883.1
Eozin Y 0,5% vodný roztok
Eozin Y
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005040
CAS číslo: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6