Tisk…
Eozin Y, pure, certified
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO409430250EA 1270 CZK
ACRO409430250
Eozin Y, pure, certified
Eozin Y
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005040
CAS číslo: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 515 to 518 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes