Tisk…
Eozin Y, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
152880250 152881000 152885000
ACRO152880250EA 1060 CZK
ACRO152880250 ACRO152881000 ACRO152885000
Eozin Y, high purity biological stain
Eozin Y
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Hustota: 1,018 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005040
CAS číslo: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥90 % (on dry substance)