Tisk…
Eozin Y, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
E4382-100G E4382-25G
SIALE4382-100GEA 0 CZK
SIALE4382-100G SIALE4382-25G
Eozin Y, Sigma-Aldrich®
Eozin Y
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Bod tání: 295…296 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005040
CAS číslo: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f821badba9a5749b68fb4e6fb8dc3cc0080e1cd2&vid=9893b5e0f9b47b44f8ca4f0a1e2c5686cc3842e6&prid=web&clid=SAPDAM