Tisk…
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
A10880.18 A10880.30
A10880.18EA 2420 CZK
A10880.18 A10880.30
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 99-42-3 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 73-77° Beilstein Reference: 2115197
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014695
CAS číslo: 99-42-3
EINECS: 202-755-3