Tisk…
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-3-nitrobenzate
L07407.06 L07407.14
L07407.06EA 1510 CZK
L07407.06 L07407.14
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 14719-83-6 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 1643729
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016989
CAS číslo: 14719-83-6