Tisk…
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17779.01 A17779.03 A17779.06
A17779.01EA 1180 CZK
A17779.01 A17779.03 A17779.06
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98% CAS No.: 3248-05-3 Molecular Formula: C14H12N2 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD00004979
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
Bod tání: 193…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004979
CAS číslo: 3248-05-3
EINECS: 221-827-5