Tisk…
Fuchsin (kyselina), pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
400210250 400211000
ACRO400210250EA 2740 CZK
ACRO400210250 ACRO400211000
Fuchsin (kyselina), pure, certified
Fuchsin (kyselina)
Vzorec: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Bod tání: ? 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013286
CAS číslo: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥60 %
UV Lambda max 540 to 549 nm (10 mg/l in water + 2.5ml 0.1N HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.26
BSC Certification Passes