Tisk…
Fuchsin (kyselina), pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
227900250 227901000 227905000
ACRO227900250EA 3050 CZK
ACRO227900250 ACRO227901000 ACRO227905000
Fuchsin (kyselina), pure, high purity biological stain
Fuchsin (kyselina)
Vzorec: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Bod tání: ? 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013286
CAS číslo: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)