Tisk…
Fuchsin (kyselina)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22222.14 B22222.22 B22222.36
B22222.14EA 2610 CZK
B22222.14 B22222.22 B22222.36
Fuchsin (kyselina)
Fuchsin (kyselina)
CAS No.: 3244-88-0 Molecular Formula: C20H17N3Na2O9S3 Formula Weight: 585.53 Beilstein Reference: 4111656 Merck Reference: 14,107 MDL No.: MFCD00013286
Vzorec: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Bod tání: > 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013286
CAS číslo: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 14,107