Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzenecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
579823-25G
579823-5G
SIAL579823-25GEA
6650
CZK
SIAL579823-25G
SIAL579823-5G
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₆ClNO₄ MW: 215,59 g/mol Bod varu: 306 °C (1013 hPa) Bod tání: 48,5 °C Hustota: 1,426 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00272139 CAS číslo: 51282-49-6 EINECS: 257-107-2 |