Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7422-100G
S7422-500G
SIALS7422-100GEA
3080
CZK
SIALS7422-100G
SIALS7422-500G
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Vzorec:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O MW: 254.22 Bod tání: 224 Hustota: 1.695 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 150 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149540 CAS číslo: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8 III Merck Index: 13,09054 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...