Tisk…
Tiaminhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4625-250G T4625-5G T4625-100G T4625-10G T4625-1KG T4625-25G
SIALT4625-250GEA 11210 CZK
SIALT4625-250G SIALT4625-5G SIALT4625-100G SIALT4625-10G SIALT4625-1KG SIALT4625-25G
Tiaminhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Bod tání: 252 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012780
CAS číslo: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366