Tisk…
Butyl (±)-lactate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
283320-25G 283320-2KG 283320-500G
SIAL283320-25GEA 1470 CZK
SIAL283320-25G SIAL283320-2KG SIAL283320-500G
Butyl (±)-lactate, Sigma-Aldrich®
Butyl (±)-lactate
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Bod varu: 170 °C (1013 hPa)
Bod tání: –28 °C
Hustota: 0,9832 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004519
CAS číslo: 138-22-7
EINECS: 205-316-4