Tisk…

Butyl (±)-lactate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

250185000 250180025
ACRO250185000EA 3170 CZK
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl (±)-lactate 99%
Butyl (±)-lactate
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Bod varu: 185…187 °C (760 mmHg)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004519
CAS číslo: 138-22-7
EINECS: 205-316-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR