Tisk…
mléčnan hlinitý 90-95% contains ≈5% water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39122.22 39122.36
39122.22EA 2540 CZK
39122.22 39122.36
mléčnan hlinitý 90-95% contains ≈5% water
mléčnan hlinitý
Purity: 90-95% CAS No.: 18917-91-4 Molecular Formula: Al[CH3CH(OH)CO2]3 Formula Weight: 294.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,348 MDL No.: MFCD00043086
Vzorec: (H₃CCH(OH)COO)₃Al
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20529175
CAS číslo: 18917-91-4
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 14,348