Aluminium L-trilactate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
430633-100G
430633-500G
SIAL430633-100GEA
2250
CZK
SIAL430633-100G
SIAL430633-500G
Aluminium L-trilactate, Sigma-Aldrich®
Aluminium L-trilactate
Vzorec:
[CH₃CH(OH)COO]₃Al Bod tání: > 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20529175 EINECS: 242-670-9 Merck Index: 13,00347 |