Tisk…
mléčnan hlinitý ≥95%
Dodavatel: abcr
Varování
Synonyms: L-lactate aluminum, Lactic acid aluminum salt, (±)-Lactic acid aluminium salt, L-lactate aluminum salt, Aluminum lactate, (±)-2-Hydroxypropanoic acid aluminium salt, Aluminium lactate, DL-Lactic acid aluminium salt
AB119625.0100 AB119625.0500
ABCRAB119625.0100EA 0 CZK
ABCRAB119625.0100 ABCRAB119625.0500
mléčnan hlinitý ≥95%
mléčnan hlinitý
Vzorec: (H₃CCH(OH)COO)₃Al
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20529175
CAS číslo: 18917-91-4
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 13,00347