Tisk…
Methyl-5-nitrosalicylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25278.09 B25278.18 B25278.30
B25278.09EA 1260 CZK
B25278.09 B25278.18 B25278.30
Methyl-5-nitrosalicylate ≥98%
Methyl-5-nitrosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 17302-46-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD00024695
Vzorec: C₈H₇NO₅
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024695
CAS číslo: 17302-46-4
EINECS: 241-330-7