Methyl-3-nitrosalicylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25029.06
B25029.14
B25029.06EA
3510
CZK
B25029.06
B25029.14
Methyl-3-nitrosalicylate ≥98%
Methyl-3-nitrosalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 22621-41-6
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD00272263
Vzorec:
C₈H₇NO₅ Bod tání: 129…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272263 CAS číslo: 22621-41-6 |