Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20169.06
B20169.14
B20169.22
B20169.06EA
745
CZK
B20169.06
B20169.14
B20169.22
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 13324-11-3
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1877723
Vzorec:
C₈H₆ClNO₄ Bod tání: 74…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017013 CAS číslo: 13324-11-3 EINECS: 236-362-3 |